Principaux documents
1.05067
Supelco
Potassium nitrite
cryst. for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Potassium nitrite
250 G
106,00 €
106,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
106,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
KNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-832-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
106,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥97.0% (cerimetric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
7-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
407 °C
Solubilité
2810 g/L
Densité
1.92 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
980 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].N(=O)[O-]
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
Clé InChI
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Suitability evaluation of new endogenous biomarkers for the identification of nitrite-based urine adulteration in mass spectrometry methods.: This paper assesses novel biomarkers for spotting urine tampering using potassium nitrite, critical for maintaining integrity in analytical testing scenarios (Steuer et al., 2019).
  • 2-Nitro-6-monoacetylmorphine: potential marker for monitoring the presence of 6-monoacetylmorphine in urine adulterated with potassium nitrite.: Introduces a potential marker for detecting adulteration in urine tests, essential for chemists focused on drug testing accuracy (Luong et al., 2012).
Remarque sur l'analyse
Assay (cerimetric): ≥ 97.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable