Documents
1.06549
Supelco
Sodium nitrite
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sodium nitrite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
NNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-555-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
280 °C (decomposition)
Solubilité
820 g/L
Densité
2.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable