Principaux documents
1.04885
Supelco
Potassium hydrogen sulfate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen sulfate, Potassium bisulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HKO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-594-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% (alkalimetric)
Forme:
solid
Solubilité:
490 g/L (development of heat)
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
195 °C (decomposition)
Solubilité
490 g/L (development of heat)
Densité
2.24 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1140 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable