155837
Tetrabutylammonium hydrogensulfate
97%
Synonyme(s) :
Tetrabutylammonium bisulfate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
169-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Tetrabutylammonium hydrogensulfate can serve as ion-pairing agent in the determination of the following using gas chromatography(GC) method :
- linear alkylbenzenesulfonates(LASs)
- acidic herbicides
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
348.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
175.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)