1.04428
Mercury(II) iodide
red, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Mercury(II) iodide, Mercury diiodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
0.006 hPa ( 80 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.02% Substances not reducing by formic acid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
354 °C/1013 hPa (sublimed)
Pf
259 °C
Solubilité
0.06 g/L
Densité
6.36 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
1350 kg/m3
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
soluble mercury salts (as Hg): ≤0.05%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Application
- Cation-Selective and Anion-Controlled Fluorogenic Behaviors of a Benzothiazole-Attached Macrocycle That Correlate with Structural Coordination Modes.: This study explores the fluorogenic behaviors of a benzothiazole-attached macrocycle, which exhibits cation-selective and anion-controlled properties. The research highlights the structural coordination modes that influence these behaviors, providing insights into the development of chemical sensors and analytical methods utilizing Mercury(II) iodide as a key component. (Ju et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Solubility in Potassium iodide: passes test
Soluble mercury salts (as Hg): ≤ 0.05 %
Foreign heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)