Principaux documents
221090
Sigma-Aldrich
Mercury(II) iodide
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Mercuric iodide red
25 G
36,60 €
100 G
132,00 €
500 G
504,00 €
36,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
36,60 €
100 G
132,00 €
500 G
504,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HgI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
36,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Impuretés
≤0.05% soluble Hg salts
pb
354 °C (lit.)
Pf
259 °C (lit.)
Solubilité
potassium iodide solution: passes test
Traces de cations
Hg+: ≤0.1%
Chaîne SMILES 
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Red mercuric oxide possesses the ability to detect high energy radiation (X- and γ-rays) and is used in nuclear radiation detectors.[1][2]
Application
Mercury(II) iodide may be used in the preparation of the following:
  • mercury(II) acetate[3]
  • di­iodo­bis(1-methyl-1,3-imidazolium-2-thiol­ato-S)­mercury(II)[4]
  • [Hg2(L)(I)4] and [(L′)Hg(μ-I)2HgI2]n (L = N, N′-bis(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine, L′ = N-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)propane-1,2-diamine)[5]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Mercuric iodide for room temperature radiation detectors. Synthesis, purification, crystal growth and defect formation.
Piechotka M.
Materials Science & Engineering. R, Reports : A Review Journal, 18(1), 1-98 (1997)
Preliminary results on mercuric iodide nuclear radiation detectors.
Ponpon JP, et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 119, 197-198 (1974)
Syntheses, Characterization, and Crystal Structures of a Dinuclear Complex and Coordination Polymer of Mercury (II) with Schiff Base Ligands containing N3 and N4 Donors.
Abedi M, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(11), 2193-2197 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 637-637 (1994)
Diiodobis (1-methyl-1, 3-imidazolium-2-thiolato-S) mercury (II).
Pavlovic G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 56(7), 801-803 (2000)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf