Principaux documents
1.02937
Supelco
N,N-Diméthylformamide
for spectroscopy Uvasol®
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
500 ML
119,00 €
2.5 L
449,00 €
119,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
119,00 €
2.5 L
449,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-679-5
Nomenclature NACRES :
NA.03
119,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Puissance
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Résidus d'évap.
≤0.0002%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
270 nm, ≥25%
275 nm, ≥60%
290 nm, ≥80%
300 nm, ≥90%
330 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Absorption UV
λ: 270 nm Amax: ≤0.60
λ: 275 nm Amax: ≤0.22
λ: 290 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.02 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 270 nm): ≥ 25 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 290 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 330 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.60
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.22
Absorbance (at 290 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 300 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 330 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)