Principaux documents
1.00318
Supelco
Hydrochloric acid
30%, SUPRAPUR®
Synonyme(s) :
Acide chlorhydrique solution, Chlorure d’hydrogène solution
500 ML
109,00 €
250 ML
118,00 €
1 L
169,00 €
2.5 L
343,00 €
109,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
109,00 €
250 ML
118,00 €
1 L
169,00 €
2.5 L
343,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NB.21
109,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Solution d'acide chlorhydrique, 30% Suprapur®, for inorganic trace analysis
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Pression de vapeur
21.8 hPa ( 20 °C)
Essai
30%
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
pb
85 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Optimization of enantioselective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantitative determination of 3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) and its phase-1 metabolites in human biological fluids : cette étude met en évidence l'utilisation d'une solution d'acide chlorhydrique dans le procédé de préparation des échantillons pour une détermination analytique précise de la MDMA et de ses métabolites par HPLC-MS/MS (Sprega et al., 2024).
  • Coprecipitation as a One-Step Se Separation for Determination of Isotope Ratios Completed with Revised Uncertainty Evaluation : cette recherche utilise une solution d'acide chlorhydrique dans la méthode de coprécipitation pour la séparation des isotopes du sélénium, améliorant ainsi l'exactitude et la fiabilité de l'analyse (Karasiński et al., 2024).
  • Removal of Methyl Red from Aqueous Solution Using Biochar Derived from Fennel Seeds : cet article scientifique explore l'utilisation d'une solution d'acide chlorhydrique dans la préparation de biochar en vue d'éliminer efficacement le colorant rouge de méthyle de l'eau, contribuant ainsi aux efforts de dépollution de l'environnement (Paluch et al., 2023).
  • Tyrosine Amino Acid as a Foulant for the Heterogeneous Anion Exchange Membrane : la recherche examine l'utilisation d'une solution d'acide chlorhydrique dans l'étude du colmatage des membranes d'échange d'anions par l'acide aminé tyrosine, ce qui permet de mieux comprendre les mécanismes de colmatage des membranes (Kharina and Eliseeva, 2023).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 30,0 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Bromure (Br) : ≤ 10 ppm
Chlore libre (Cl) : ≤ 300 ppb
Phosphate (PO₄) : ≤ 10 ppb
Sulfate (SO₄) : ≤ 300 ppb
Sulfites (SO₃) : ≤ 500 ppb
Ag (argent) : ≤ 1,0 ppb
Al (aluminium) : ≤ 1,0 ppb
As (arsenic) : ≤ 1,0 ppb
Au (or) : ≤ 1,0 ppb
Ba (baryum) : ≤ 1,0 ppb
Be (béryllium) : ≤ 1,0 ppb
Bi (bismuth) : ≤ 1,0 ppb
Ca (calcium) : ≤ 5,0 ppb
Cd (cadmium) : ≤ 0,5 ppb
Co (cobalt) : ≤ 1,0 ppb
Cr (chrome) : ≤ 1,0 ppb
Cu (cuivre) : ≤ 1,0 ppb
Fe (fer) : ≤ 5,0 ppb
Ga (gallium) : ≤ 0,5 ppb
Ge (germanium) : ≤ 10,0 ppb
Hg (mercure) : ≤ 2,0 ppb
In (indium) : ≤ 0,5 ppb
K (potassium) : ≤ 10,0 ppb
Li (lithium) : ≤ 0,5 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 2,0 ppb
Mn (manganèse) : ≤ 0,5 ppb
Mo (molybdène) : ≤ 0,5 ppb
NH₄ (ammonium) : ≤ 500 ppb
Na (sodium) : ≤ 10,0 ppb
Ni (nickel) : ≤ 1,0 ppb
Pb (plomb) : ≤ 0,5 ppb
Pt (platine) : ≤ 0,5 ppb
Sb (antimoine) : ≤ 0,5 ppb
Sn (étain) : ≤ 1,0 ppb
Sr (strontium) : ≤ 0,5 ppb
Ti (titane) : ≤ 1,0 ppb
Tl (thallium) : ≤ 0,5 ppb
V (vanadium) : ≤ 1,0 ppb
Zn (zinc) : ≤ 1,0 ppb
Zr (zirconium) : ≤ 0,5 ppb
Résidu de calcination (exprimé en sulfate) : ≤ 2 ppm
Dans cette gamme de concentrations, les résultats d′analyse obtenus sont soumis à des variations systématiques inévitables
Dans cette gamme de concentrations, les résultats d′analyse obtenus sont soumis à des variations systématiques inévitables.
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Contenu apparenté
Les techniques de spectroscopie atomique comme l'AAS, l'AES, l'ICP-OES et l'ICP-MS permettent d'identifier et de quantifier la composition élémentaire des échantillons.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf