Principaux documents
1.07298
Supelco
Hydrogen peroxide solution
30%, Suprapur®
Synonyme(s) :
Peroxyde d'hydrogène solution, Perhydrol
250 ML
194,00 €
500 ML
233,00 €
1 L
423,00 €
194,00 €
Date d'expédition estimée le23 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
194,00 €
500 ML
233,00 €
1 L
423,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Beilstein:
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Nomenclature NACRES :
NB.21
194,00 €
Date d'expédition estimée le23 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Peroxyde d'hydrogène (30 %), Suprapur®
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Pression de vapeur
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Forme
liquid
Concentration
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pb
107 °C/1013 hPa
Pf
-26 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Versatile Platinum Nanoparticles-Decorated Phage Nanozyme Integrating Recognition, Bacteriolysis, and Catalysis Capabilities for On-Site Detection of Foodborne Pathogenic Strains Vitality Based on Bioluminescence/Pressure Dual-Mode Bioassay: This innovative study utilizes 30% hydrogen peroxide as a critical component in the development of a phage nanozyme. This application is instrumental for rapid on-site detection of pathogenic bacteria in food safety testing, showcasing hydrogen peroxide′s role in enhancing public health monitoring (You et al., 2024).
  • Integrated physiological, transcriptomic and metabolomic analyses provide insights into phosphorus-mediated cadmium detoxification in Salix caprea roots: In this environmental science study, hydrogen peroxide is used to study stress responses in plants, offering a comprehensive understanding of its utility in plant physiology research and potential implications for improving phytoremediation technologies (Li et al., 2024).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 7298-2 ; 7298-4 ; 7298.
Remarque sur l'analyse
Dosage (manganimétrie) : ≥ 30,0 %
Acides libres (exprimés en H₂SO₄) : ≤ 30 ppm
Azote total (N) : ≤ 3 ppm
Chlorures (Cl) : ≤ 300 ppb
Nitrates (NO₃) : ≤ 500 ppb
Phosphates (PO₄) : ≤ 100 ppb
Sulfates (SO₄) : ≤ 100 ppb
Ag (argent) : ≤ 0,5 ppb
Al (aluminium) : ≤ 1,0 ppb
As (arsenic) : ≤ 1,0 ppb
Au (or) : ≤ 0,5 ppb
B (bore) : ≤ 0,5 ppb
Ba (baryum) : ≤ 0,5 ppb
Be (béryllium) : ≤ 0,5 ppb
Bi (bismuth) : ≤ 0,5 ppb
Ca (calcium) : ≤ 5 ppb
Cd (cadmium) : ≤ 0,5 ppb
Co (cobalt) : ≤ 0,5 ppb
Cr (chrome) : ≤ 0,5 ppb
Cu (cuivre) : ≤ 0,5 ppb
Fe (fer) : ≤ 1,0 ppb
Ga (gallium) : ≤ 0,5 ppb
Ge (germanium) : ≤ 0,5 ppb
Hg (mercure) : ≤ 1 ppb
In (indium) : ≤ 0,5 ppb
K (potassium) : ≤ 1,0 ppb
Li (lithium) : ≤ 0,5 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 1,0 ppb
Mn (manganèse) : ≤ 0,5 ppb
Mo (molybdène) : ≤ 0,5 ppb
Na (sodium) : ≤ 1,0 ppb
Ni (nickel) : ≤ 0,5 ppb
Pb (plomb) : ≤ 0,5 ppb
Pd (palladium) : ≤ 0,5 ppb
Pt (platine) : ≤ 0,5 ppb
Sb (antimoine) : ≤ 0,5 ppb
Sn (étain) : ≤ 0,5 ppb
Sr (strontium) : ≤ 0,5 ppb
Ti (titane) : ≤ 1 ppb
Tl (thallium) : ≤ 0,5 ppb
V (vanadium) : ≤ 0,5 ppb
Zn (zinc) : ≤ 1,0 ppb
Zr (zirconium) : ≤ 0,5 ppb
Les valeurs réelles font l'objet de variations systématiques et inévitables dans cette gamme de concentrations.
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Tuğba Ekiz Yılmaz et al.
Acta histochemica, 122(2), 151470-151470 (2019-12-10)
Cyclophosphamide (CYP) is one of the alkylating chemotherapeutic agents and its adverse effects on folliculogenesis in the ovary are well-known due to the previous scientific research on this topic. Magnesium has various effects in organisms, including catalytic functions on the
Articles
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf