9210-OP
Tris Base
≥99.8%, needles, crystalline powder, OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
About This Item
Produits recommandés
product name
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, OmniPur® Grade, >=99.8%
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
needles
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
167-172 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Arsenic (As): ≤0.0005%
Copper (Cu): ≤0.0001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Magnesium (Mg): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤1%
A280 (1 M, water): ≤0.05 AU
Purity: ≥99.8% by assay
Solubility: 10% in water
Insoluble matter: ≤0.005%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable