1.02147
Contact DC
Envirocheck™, Disinfection Control coated with CASO (Tryptic Soy) Agar
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Envirocheck™
Forme
solid (ready-to-use)
Fabricant/nom de marque
Envirocheck™
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
pH-value/side one (25 °C): 7.0 - 7.6
pH-value/side two (25 °C): 7.0 - 7.6
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic; Aspergillus up to 72 hrs.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.