1.02149
Lames contact pour le dénombrement des bactéries viables totales (TVC)
Envirocheck™, Contact total viable count coated with Nutrient Agar
Produits recommandés
Matériaux
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Envirocheck™
Fabricant/nom de marque
Envirocheck™
Technique(s)
cell counting: suitable (total viable count)
Application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
bacteria (total viable count)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
pH, face un (25 °C) : 6,7 - 7,3
pH, face deux (25 °C) : 6,7 - 7,3
Croissance/face un
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) :
satisfaisante
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032) : passable/satisfaisante
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054) : aucune/faible
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) : satisfaisante
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026) : satisfaisante
- Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053) : satisfaisante
Croissance/face deux
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) :
satisfaisante
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032) : satisfaisante
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054) : satisfaisante
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) : satisfaisante
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026) : satisfaisante
- Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053) : satisfaisante
Incubation : 48 h ; 35 °C , aérobie ; Aspergillus : jusqu′à 72 h.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.