Principaux documents
1.01910
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine
(BICINE) buffer substance
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) glycine
250 G
309,00 €
309,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
309,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
205-755-1
Nomenclature NACRES :
NA.05
309,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
185-192 °C
Solubilité
100 g/L
Masse volumique apparente
364 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].N(CCO)(CCO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO4.Na/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11;/h8-9H,1-5H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.2 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 8.35
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable