Documents
181003
Millipore
L-Arginine monohydrochloride
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro Beilstein :
3631658
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
≥99% (perchloric acid titration)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impuretés
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
Couleur
white
Solubilité
water: 40 mg/mL
Traces de cations
Fe: ≤10 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable