Principaux documents
1.07430
SAFC
L-Proline
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L-Proline
1 KG
754,00 €
10 KG
5 268,00 €
754,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
754,00 €
10 KG
5 268,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
205-702-2
754,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
220-222 °C (decomposition)
Solubilité
1500 g/L
Densité
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Application(s)
parenterals
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre marque SAFC® pour les procédés biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Notre gamme complète de produits chimiques pour les procédés d'amont dote non seulement les fabricants biopharmaceutiques de matières premières de haute qualité pour la production de traitements classiques et de nouveaux traitements, mais elle les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis réglementaires. Vous pouvez nous faire confiance, nous garantissons une chaîne d'approvisionnement transparente et des sources fiables dans le monde entier, en rationalisant la qualification de vos produits grâce à une assistance réglementaire et un service de premier ordre.
Remarque sur l'analyse
Dosage (titrage à l′acide perchlorique, calcul sur matière sèche)99,0 - 101,0 %Identité (spectre IR)test réussiIdentité (pouvoir rotatoire)test réussiApparencepoudre cristalline blanche ou blanc cassé, ou cristaux incoloresApparence de la solution (50 g/l ; eau)limpide et incolorePouvoir rotatoire (α 20/D, 40 g/l, eau, calcul sur substance sèche)-84,0 à -86,0Pouvoir rotatoire (α 25/D, 40 g/l, eau, calcul sur substance sèche)-84,3 à -86,3Chlorures (Cl)≤ 200 ppmSulfates (SO₄)≤ 300 ppmFe (fer)≤ 10 ppmMn (manganèse)≤ 25 ppmZn (zinc)≤ 130 ppmSubstances apparentées, totales (TLC)≤ 0,5 % Substances positives à la ninhydrine (LC) (toute impureté positive à la ninhydrine)≤ 0,2 % Substances positives à la ninhydrine (LC) [ammonium (570 nm)]≤ 0,02 % Substances positives à la ninhydrine (LC) (impuretés totales)≤ 0,5 %Solvants résiduels (ICH Q3C)exclus du procédé de fabricationCendres sulfatées (600 °C)≤ 0,1 %Perte au séchage (105 °C)≤ 0,4 %Endotoxines bactériennes≤ 5 UI/gDénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)≤ 100 UFC/gDénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)≤ 100 UFC/gLes spécifications concernant les impuretés élémentaires ont été définies conformément à la directive Q3D de l′ICH (Guideline for Elemental Impurities). Il est peu probable que des éléments des classes 1 à 3 soient présents au-dessus de la limite de l′option 1 de la directive Q3D de l′ICH, sauf indication contraire et spécification (*).Conforme aux pharmacopées Ph. Eur., USP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.