105910
Salicylic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid
50,80 €
About This Item
50,80 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
211 °C/20 mmHg
Pf
158-161 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup