Principaux documents
1.00319
Supelco
Hydrochloric acid
32%, for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Acide chlorhydrique solution, Solution de chlorure d’hydrogène, Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Solution d'acide chlorhydrique, 32% for analysis EMSURE®
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
21.3 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥32.0% (alkalimetric)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.01 ppm Cd (Cadmium)
≤0.01 ppm Co (Cobalt)
≤0.01 ppm Hg (Mercury)
≤0.01 ppm Li (Lithium)
≤0.01 ppm Mn (Manganese)
≤0.01 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.01 ppm Pb (Lead)
≤0.01 ppm Sr (Strontium)
≤0.01 ppm V (Vanadium)
≤0.02 ppm Ba (Barium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Bi (Bismuth)
≤0.02 ppm Cr (Chromium)
≤0.02 ppm Cu (Copper)
≤0.02 ppm Ge (Germanium)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Ti (Titanium)
≤0.02 ppm Tl (Thallium)
≤0.02 ppm Zr (Zirconium)
≤0.05 ppm Ag (Silver)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Au (Gold)
≤0.05 ppm Ga (Gallium)
≤0.05 ppm In (Indium)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.05 ppm Zn (Zinc)
≤0.10 ppm Fe (Iron)
≤0.10 ppm K (Potassium)
≤0.10 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Ca (Calcium)
≤0.2 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
≤1 ppm Sulfite (SO3)
≤50 ppm Bromide (Br)
Chaîne SMILES 
Cl
Résidus de calcination
≤5 ppm (as SO4)
Couleur
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
Pf
-50 °C
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Synthèse de nanotiges d'oxyde de zinc à partir d'un précurseur de borate de zinc : cette étude utilise l'acide chlorhydrique dans la synthèse de nanotiges d'oxyde de zinc, essentielles pour les applications de supercondensateurs. Elle met en évidence le rôle crucial de l'acide chlorhydrique dans la recherche sur les nanomatériaux, repoussant ainsi les frontières de la technologie de stockage de l'énergie (Lefdhil et al., 2023).
  • An improved digestion and analysis procedure for silicon in plant tissue : l'acide chlorhydrique est employé pour digérer les tissus végétaux en vue de l'analyse de la teneur en silicium, améliorant ainsi les méthodologies de recherche agricole et biologique. Cette application reflète l'importance de l'acide chlorhydrique dans les études scientifiques qui nécessitent un traitement chimique précis (Langenfeld and Bugbee, 2023).
  • N-N(+) Bond-Forming Intramolecular Cyclization of O-Tosyloxy β-Aminopropioamidoximes and Ion Exchange Reaction : dans cette recherche, l'acide chlorhydrique joue également un rôle-clé dans la synthèse organique, ce qui illustre sa polyvalence dans le développement de composés pharmaceutiques. L'étude donne un aperçu de la synthèse de composés organiques complexes, fondamentaux pour la chimie thérapeutique (Kayukova et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Essai (alcalimétrique) : ≥ 32,0 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Bromure (Br) : ≤ 50 ppm
Chlore libre (Cl) : ≤ 0,5 ppm
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,5 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 1 ppm
Sulfites (SO₃) : ≤ 1 ppm
Ag (argent) : ≤ 0,05 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,05 ppm
As (arsenic) : ≤ 0,01 ppm
Au (or) : ≤ 0,05 ppm
Ba (baryum) : ≤ 0,02 ppm
Be (béryllium) : ≤ 0,02 ppm
Bi (bismuth) : ≤ 0,02 ppm
Ca (calcium) : ≤ 0,2 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 0,01 ppm
Co (cobalt) : ≤ 0,01 ppm
Cr (chrome) : ≤ 0,02 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 0,02 ppm
Fe (fer) : ≤ 0,10 ppm
Ga (gallium) : ≤ 0,05 ppm
Ge (germanium) : ≤ 0,02 ppm
Hg (mercure) : ≤ 0,01 ppm
In (indium) : ≤ 0,05 ppm
K (potassium) : ≤ 0,10 ppm
Li (lithium) : ≤ 0,01 ppm
Mg (magnésium) : ≤ 0,05 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 0,01 ppm
Mo (molybdène) : ≤ 0,01 ppm
NH₄ (ammonium) : ≤ 1 ppm
Na (sodium) : ≤ 0,2 ppm
Ni (nickel) : ≤ 0,02 ppm
Pb (plomb) : ≤ 0,01 ppm
Pt (platine) : ≤ 0,10 ppm
Sr (strontium) : ≤ 0,01 ppm
Ti (titane) : ≤ 0,02 ppm
Tl (thallium) : ≤ 0,02 ppm
V (vanadium) : ≤ 0,01 ppm
Zn (zinc) : ≤ 0,05 ppm
Zr (zirconium) : ≤ 0,02 ppm
Résidus après combustion (exprimés en SO₄) : ≤ 5 ppm
Date d′expiration : voir l′étiquette du produit
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.