339253
Acide chlorhydrique
37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
1.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Concentration
37 wt. % in H2O
Couleur
light yellow
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Membrane assisted solvent extraction (MSX) of rare earth elements (such as neodymium, praseodymium, and dysprosium) from NdFeB magnets and industrial scrap magnets.
- Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.
- Preparation of alcoholic hydrochloric acid-carmine stain.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.