Principaux documents
1.00335
Supelco
Hydrofluoric acid
40%, Suprapur®
Synonyme(s) :
Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NB.21
Concentration:
≥30-50% in hydrofluoric acid
Qualité:
for inorganic trace analysis
pH:
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
Nom du produit
Acide fluorhydrique 40 %, Suprapur®
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Essai
40%
Forme
liquid
Concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
pb
112 °C/1013 hPa
Pf
-44 °C
Solubilité
soluble (Water: Soluble)
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 ppb
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤20000 ppb
phosphate (PO43-): ≤100 ppb
sulfate (SO42-): ≤500 ppb
sulfite (SO32-): ≤2000 ppb
Traces de cations
Ag: ≤ 0.5  ppb
Al: ≤2 ppb
As: ≤5 ppb
Au: ≤0.2 ppb
Ba: ≤1 ppb
Be: ≤0.2 ppb
Bi: ≤0.2 ppb
Ca: ≤5 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.2 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cu: ≤1 ppb
Fe: ≤5 ppb
Ga: ≤0.2 ppb
Ge: ≤1 ppb
Hg: ≤20 ppb
In: ≤0.2 ppb
K: ≤10 ppb
Li: ≤0.2 ppb
Mg: ≤2 ppb
Mn: ≤2 ppb
Mo: ≤0.2 ppb
Na: ≤2 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.5 ppb
Pd: ≤0.2 ppb
Pt: ≤0.2 ppb
Sb: ≤0.2 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.2 ppb
Ti: ≤5 ppb
Tl: ≤0.2 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.2 ppb
Zn: ≤2 ppb
Zr: ≤0.2 ppb
Chaîne SMILES 
F
Température de stockage
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H
Clé InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 40 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Chlorure (Cl) : ≤ 500 ppb
Hexafluorosilicate (SiF₆) : ≤ 20000 ppb
Phosphate (PO₄) : ≤ 100 ppb
Sulfate (SO₄) : ≤ 500 ppb
Sulfite (SO₃) : ≤ 2000 ppb
Ag (argent) : ≤ 0,5 ppb
Al (aluminium) : ≤ 2 ppb
As (arsenic) : ≤ 5 ppb
Au (or) : ≤ 0,2 ppb
Ba (baryum) : ≤ 1 ppb
Be (béryllium) : ≤ 0,2 ppb
Bi (bismuth) : ≤ 0,2 ppb
Ca (calcium) : ≤ 5 ppb
Cd (cadmium) : ≤ 0,5 ppb
Co (cobalt) : ≤ 0,2 ppb
Cr (chrome) : ≤ 1 ppb
Cu (cuivre) : ≤ 1 ppb
Fe (fer) : ≤ 5 ppb
Ga (gallium) : ≤ 0,2 ppb
Ge (germanium) : ≤ 1 ppb
Hg (mercure) : ≤ 20 ppb
In (indium) : ≤ 0,2 ppb
K (potassium) : ≤ 10 ppb
Li (lithium) : ≤ 0,2 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 2 ppb
Mn (manganèse) : ≤ 2 ppb
Mo (molybdène) : ≤ 0,2 ppb
Na (sodium) : ≤ 2 ppb
Ni (nickel) : ≤ 0,5 ppb
Pb (plomb) : ≤ 0,5 ppm
Pd (palladium) : ≤ 0,2 ppb
Pt (platine) : ≤ 0,2 ppb
Sb (antimoine) : ≤ 0,2 ppb
Sn (étain) : ≤ 0,5 ppb
Sr (strontium) : ≤ 0,2 ppb
Ti (titane) : ≤ 5 ppb
Tl (thallium) : ≤ 0,2 ppb
U (uranium) : ≤ 0,1 ppb
V (vanadium) : ≤ 0,2 ppb
Zn (zinc) : ≤ 2 ppb
Zr (zirconium) : ≤ 0,2 ppb
Résidu de calcination (exprimé en sulfate) : ≤ 2000 ppb
Dans cette gamme de concentrations, les résultats d′analyse obtenus sont soumis à des variations systématiques inévitables.
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.