1.00263
Acide formique
98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
≥98% (alkalimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
12-38 % (v/v)
57 %
Concentration
98-100%
Technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
API processing | salt formation: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Température de transition
flash point 49.5 °C
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
sulfite (SO32-): ≤0.002%
Traces de cations
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.002%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
121.1 °F
Point d'éclair (°C)
49.5 °C