Principaux documents
8.17073
SAFC
Acide fumarique
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, JPE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide fumarique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-743-0
Agence
JPE
NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.001 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
375 °C
Puissance
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pb
290 °C/1013 hPa (sublimed)
Pf
287 °C
Température de transition
flash point 273 °C
Solubilité
4.9 g/L
Densité
1.64 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide fumarique est un ingrédient courant dans les applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans l'industrie pharmaceutique, l'acide fumarique est principalement utilisé comme modificateur de pH.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
523.4 °F
Point d'éclair (°C)
273 °C