Principaux documents
1.00383
SAFC
Acide DL-malique
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF, FCC, E 296
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide DL-malique, Acide DL-hydroxysuccinique, acide hydroxybutanedioïque
25 KG
1 025,00 €
1 025,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
1 025,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro E:
E296
Numéro de classement CE :
230-022-8
1 025,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
349 °C
Puissance
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
128-132 °C
Température de transition
flash point 203 °C
Solubilité
558 g/L
Densité
1.60 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide malique est généralement utilisé comme acidifiant et régulateur de pH ainsi que comme modificateur de goût dans les préparations pharmaceutiques et les aliments. Il présente également des propriétés antioxydantes.
L'acide DL-malique Emprove® Essential est principalement utilisé dans les applications pharmaceutiques très règlementées.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
397.4 °F
Point d'éclair (°C)
203 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.