Principaux documents
1.00765
Supelco
Acide borique
99.9999 Suprapur®
Synonyme(s) :
Acide orthoborique, trihydroxydobore
50 G
144,00 €
500 G
851,00 €
144,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
144,00 €
500 G
851,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
233-139-2
Nomenclature NACRES :
NB.21
144,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Description
for inorganic trace analysis
Essai
≥99% (acidimetric)
99.9999%
Forme
solid
Puissance
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
49.2 g/L
Densité
1.489 g/cm3 at 23 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Traces de cations
Ag: ≤0.010 ppm
Al: ≤0.050 ppm
As: ≤0.050 ppm
Au: ≤0.020 ppm
Ba: ≤0.050 ppm
Be: ≤0.010 ppm
Ca: ≤0.050 ppm
Cd: ≤0.010 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.010 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
In: ≤0.020 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
N: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.050 ppm
Pb: ≤0.020 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.010 ppm
Chaîne SMILES 
OB(O)O
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Systematic development of immunohistochemistry protocol for large cryosections-specific to non-perfused fetal brain : cette étude de Pandurangan et al. met en évidence le rôle de l'acide borique dans le développement d'un protocole d'immunohistochimie optimisé pour les grandes cryocoupes de tissus cérébraux fœtaux non perfusés. L'acide borique agit comme composant tampon, améliorant le démasquage antigénique et la spécificité de la coloration, soulignant son importance dans la recherche neuroanatomique (Pandurangan et al., 2024).
  • Proteomic Analysis of Rat Duodenum Reveals the Modulatory Effect of Boron Supplementation on Immune Activity : Zhao et al. évaluent l'impact de l'acide borique sur l'activité immunitaire via une analyse protéomique du duodénum de rat. L'étude démontre que l'acide borique module l'expression des protéines impliquées dans les réponses immunitaires, offrant des perspectives pour ses applications potentielles en immunologie et en biochimie nutritionnelle (Zhao et al., 2023).
  • The impact of boron nutrient supply in mulberry (Morus alba) response to metabolomics, enzyme activities, and physiological parameters : Zhang et al. explorent les effets de l'acide borique sur les profils métaboliques, les activités enzymatiques et les paramètres physiologiques des mûriers. Cette recherche souligne le rôle essentiel de l'acide borique dans la nutrition des végétaux et leur réponse au stress, fournissant des données précieuses pour la chimie agricole et la phytologie (Zhang et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Pureté (métallique) : ≥ 99,9999 %
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 3 ppm
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,5 ppm
Silicate (exprimés en SiO₂) : ≤ 0,5 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 5 ppm
Ag (Argent) : ≤ 0,010 ppm
Al (Aluminium) : ≤ 0,050 ppm
As (Arsenic) : ≤ 0,050 ppm
Au (Or) : ≤ 0,020 ppm
Ba (Baryum) : ≤ 0,050 ppm
Be (Béryllium) : ≤ 0,010 ppm
Ca (Calcium) : ≤ 0,050 ppm
Cd (Cadmium) : ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt) : ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrome) : ≤ 0,010 ppm
Cu (Cuivre) : ≤ 0,010 ppm
Fe (Fer) : ≤ 0,050 ppm
Ga (Gallium) : ≤ 0,050 ppm
In (Indium) : ≤ 0,020 ppm
K (Potassium) : ≤ 0,10 ppm
Li (Lithium) : ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnésium) : ≤ 0,10 ppm
Mn (Manganèse) : ≤ 0,010 ppm
Mo (Molybdène) : ≤ 0,010 ppm
Na (Sodium) : ≤ 0,050 ppm
Ni (Nickel) : ≤ 0,010 ppm
Pb (Plomb) : ≤ 0,020 ppm
Sr (Strontium) : ≤ 0,010 ppm
Tl (Thallium) : ≤ 0,020 ppm
V (Vanadium) : ≤ 0,010 ppm
Zn (Zinc) : ≤ 0,010 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)