Documents
1.28221
SAFC
Zinc chloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Zinc chloride, Dichlorozinc
About This Item
Formule linéaire :
ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51472303
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 428 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Poids mol.
136.30 g/mol
Impuretés
endotoxins, low
Point d'ébullition
293 °C
Pf
293 °C (lit.)
Solubilité
851 g/L at 20 °C
Densité
2.93 g/cm3 at 22 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
Application
Mineral Salt
Conditionnement
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable