Principaux documents
1.00164
SAFC
Acide borique
cryst., EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
233-139-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
BP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® API
Essai
99.5-100.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
49.2 g/L
Densité
1.489 g/cm3 at 23 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.04%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Boric acid as an active ingredient is used in ophthalmic drugs, as antiseptic for cuts and burns, as well as antibacterial for dermatological treatments such as acne and athlete foot. Boric acid Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP and an US-DMF are available.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
API Information Package
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.