05-919
Anti-T-Cell Receptor Antibody, clone C305
culture supernatant, clone C305, Upstate®
Synonyme(s) :
T-Cell receptor antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C305, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRDD3(28523)
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable