Documents
05-677
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-Src (Tyr416), clone 9A6
clone 9A6, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homo
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9A6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr416)
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
L'isoforme spécifique de Src est inconnue
La protéine Src (également connue sous le nom de pp60src) est une tyrosine kinase non-récepteur impliquée dans la transduction du signal dans de nombreux systèmes biologiques et impliquée dans le développement de tumeurs humaines. Il existe deux sites critiques de phosphorylation de la tyrosine sur Src, la tyrosine 418 et la tyrosine 529 (si l'on fait référence à la séquence Src humaine). La tyrosine 418 est située dans le domaine catalytique et est l'un des sites d'autophosphorylation. L'activité catalytique complète de Src nécessite une phosphorylation de la tyrosine 418. Cette région de Src est également très conservée dans toutes les kinases apparentées de la famille Src, et par conséquent, une immunoprécipitation préalable peut être nécessaire pour identifier quel membre de la famille Src est en cours d'activation.
Spécificité
Reconnaît la forme phosphorylée de la protéine Src (phospho-Src), PM 60 kDa. L'anticorps ne réagit pas de façon croisée avec la forme non phosphorylée de Src ni avec des sites de phosphorylation non liés à cette protéine. Cet anticorps devrait reconnaître tous les membres de la famille Src phosphorylés au niveau de la tyrosine correspondant au résidu Tyr416 de la protéine Src aviaire.
Immunogène
Peptide synthétique conjugué à la KLH et contenant de la phosphotyrosine, dans le contexte de la séquence correspondant à la tyrosine 416 de la protéine Src aviaire. Clone 9A6.
Application
Analyse par immunoprécipitation/immunotransfert : 4 µg/mL d'un lot précédent a permis de détecter la protéine phosphorylée phospho-Src immunoprécipitée à partir de lysats de cellules 3T3 avec 10 µg d'anticorps anti-Src (n° de cat. 05-184), mais pas après traitement par la phosphatase YOP.
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez phospho-Src (Tyr416) avec cet anticorps anti-phospho-Src (Tyr416), clone 9A6, validé pour une utilisation en WB et en IP.
Sous-domaine de recherche
Signalisation cytosquelettique
Qualité
Évaluée par immunoprécipitation de Src à partir de lysats de cellules 3T3 avec un anticorps anti-Src (n° cat. 05-184), mais pas après traitement par la phosphatase YOP.
Analyse de l'autophosphorylation de Src et western blot : 0,5 à 2 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter fortement la forme recombinante de Src (n° cat. 14-326) après incubation en présence de Mg, Mn et ATP. La phospho-spécificité a été confirmée par déphosphorylation de la protéine Src avec la λ-phosphatase.
Description de la cible
60 kDa
Forme physique
Adsorption thiophile et chromatographie par exclusion de taille
Anticorps IgG3 monoclonal de souris purifié, lyophilisé à partir de 1 mL de solution contenant du PBS 2X, 0,09 % d'azide de Na, du PEG et du saccharose. Reconstituer avec 1 mL d'H2O (15 min, temp. amb.). Lyophilisé. Conserver à -20 °C.
Format : Purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Fibroblastes embryonnaires de poulet (CEF) exprimant la protéine Src sauvage humaine.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
T Koreckij et al.
British journal of cancer, 101(2), 263-268 (2009-07-16)
Dasatinib is a small molecule kinase inhibitor that has recently been shown to inhibit Src family kinases (SFK) and also has activity against CaP. Of importance to metastatic CaP, which frequently metastasises to bone, SFK are also vital to the
A Sirvent et al.
Oncogene, 29(9), 1303-1315 (2009-12-17)
The nonreceptor tyrosine kinases of the Src family (SFK) are frequently deregulated in human colorectal cancer (CRC), and they have been implicated in tumour growth and metastasis. How SFK are activated in this cancer has not been clearly established. Here
K Miekus et al.
Cell death & disease, 4, e459-e459 (2013-01-19)
Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common type of pediatric soft tissue sarcoma. The MET receptor has an important role in the biology of RMS, and its overexpression and hyperactivation correlate with the metastatic ability of RMS. Consequently, interfering with MET
Edwin K Jackson et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(3), 1109-1116 (2005-05-20)
alpha(2)-Adrenoceptors potentiate vascular responses to angiotensin II. The goal of this study was to test the hypothesis that the phospholipase C (PLC)/protein kinase C (PKC)/c-src/phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) pathway contributes to the vascular angiotensin II/alpha(2)-adrenoceptor interaction. In rats in vivo, intrarenal
K Bhaskar et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 36(6), 462-477 (2010-07-09)
Tau protein is a prominent component of paired helical filaments in Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies. While the abnormal phosphorylation of tau on serine and threonine has been well established in the disease process, its phosphorylation on tyrosine has