04-772
Anti-Src Antibody, CT, clone NL19 | 04-772
clone NL19, Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, Protooncogene SRC, Rous sarcoma tyrosine kinase pp60c-src, Tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian)
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NL19, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
RIPA whole cell lysates from human A431, Jurkat cells, mouse 3T3/A31 cells or rat PC-12 cells Included Positive Antigen Control: Catalog # 12-301, Non-Stimulated A431 cell lysate. Add 2.5 μL of 2-mercaptoethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable