PLA0302
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Synonyme(s) :
G3PD, GAPD, GAPDH, HEL-S-162eP, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Goat anti-GAPDH Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
western blot: 1:500- 1:2,500
Numéro d'accès
NP_002037.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
goat ... GAPDH(2597)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable