Principaux documents
P-076
Supelco
Propofol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
153,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
153,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Clé InChI
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Propofol, also known as Diprivan®, is a short-acting, hypnotic drug intravenously administered for the induction and maintenance of general anesthesia and sedation. This certified reference solution is suitable for a variety of uses from forensic and forensic toxicology analysis to drug monitoring in plasma or whole blood.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Diprivan is a registered trademark of Abraxis Bioscience, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Jeffrey W Sall et al.
Anesthesia and analgesia, 117(1), 65-67 (2013-05-02)
Propofol has been reported to have high stability in glass and relatively high stability up to 24 hours in polyvinyl chloride-based medical plastics. Recent publications have observed the effects of propofol on cells and tissues grown in culture. Many cell
The effective effect-site propofol concentration for induction in morbidly obese patients using total body weight with a new pharmacokinetic model.
Natalia F de la Fuente et al.
Anesthesia and analgesia, 117(1), 283-284 (2013-06-22)
Primum non nocere or how to resolve drug-induced respiratory depression.
Albert Dahan et al.
Anesthesiology, 118(6), 1261-1263 (2013-05-24)
C Creeley et al.
British journal of anaesthesia, 110 Suppl 1, i29-i38 (2013-06-05)
Exposure of the fetal or neonatal non-human primate (NHP) brain to isoflurane or ketamine for 5 h causes widespread apoptotic degeneration of neurones, and exposure to isoflurane also causes apoptotic degeneration of oligodendrocytes (OLs). The present study explored the apoptogenic
Mami Sasao-Takano et al.
Anesthesia progress, 60(2), 60-66 (2013-06-15)
The magnetic resonance imaging (MRI) room is a special environment. The required intense magnetic fields create unique problems with the use of standard anesthesia machines, syringe pumps, and physiologic monitors. We have recently experienced 2 oral maxillofacial surgery cases requiring