Principaux documents
P-077
Supelco
Propofol-D17 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
225,00 €
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
225,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12D17HO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D,7D,8D,9D
Clé InChI
OLBCVFGFOZPWHH-ACWNEFEHSA-N
Description générale
Propofol, also known as Diprivan®, is a short-acting, hypnotic drug intravenously administered for the induction and maintenance of general anesthesia and sedation. This internal standard is suitable for a variety of uses including forensic and forensic toxicology analysis, isotope dilution methods, calibrator preparation, and drug monitoring in plasma or whole blood.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Diprivan is a registered trademark of Abraxis Bioscience, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ranjith Babu et al.
Journal of neuro-oncology, 119(1), 177-185 (2014-05-20)
Adult malignant brainstem gliomas (BSGs) are poorly characterized due to their relative rarity. We have examined histopathologically confirmed cases of adult malignant BSGs to better characterize the patient and tumor features and outcomes, including the natural history, presentation, imaging, molecular
Judith E Neter et al.
BMJ open, 4(5), e004657-e004657 (2014-05-20)
To determine the prevalence of (very) low food security among Dutch food bank recipients, and to identify potential demographic, lifestyle and nutrition-related factors associated with (very) low food security. 11 of 135 Dutch food banks were selected throughout the Netherlands.
Mirko Nitsche et al.
Strahlentherapie und Onkologie : Organ der Deutschen Rontgengesellschaft ... [et al], 190(8), 715-721 (2014-05-20)
Recent studies have demonstrated low regional recurrence rates in early-stage breast cancer omitting axillary lymph node dissection (ALND) in patients who have positive nodes in sentinel lymph node dissection (SLND). This finding has triggered an active discussion about the effect
Min Dong et al.
British journal of clinical pharmacology, 78(5), 1102-1112 (2014-05-20)
The purpose of this study was to develop a population pharmacokinetic and pharmacodynamic (PK-PD) model for mycophenolic acid (MPA) in paediatric renal transplant recipients in the early post-transplant period. A total of 214 MPA plasma concentrations-time data points from 24
H Siddique et al.
International journal of clinical practice, 68(11), 1333-1337 (2014-05-20)
Our aim is to assess the impact of inpatient diabetes services on glycaemic control in patient with diabetes admitted to a secondary care hospital in UK. We performed a retrospective analysis of all diabetes mellitus (DM) in-patients who were seen