BP1031
Propofol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
236,00 €
About This Item
236,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
5.6 mmHg ( 100 °C)
Famille d'API
propofol
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
256 °C/764 mmHg (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Clé InChI
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup