M-108
MTBSTFA
with 1% t-BDMCS, ampule of 5 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Synonyme(s) :
N-méthyl-N-tert-butyldiméthylsilyltrifluoroacétamide, MTBSTFA + 1 % TBDMSCl, Mélange de silylation VI
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide avec 1 % de tert-butyldiméthylchlorosilane, ampule of 5 × 1 mL, (with 1% t-BDMCS), analytical standard, Cerilliant®
Qualité
analytical standard
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Conditionnement
ampule of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Clé InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Pharmaceutical substances in ambient particulates: A preliminary assessment.: This study explores the presence of pharmaceutical compounds in environmental particulate matter, using analytical methods that could involve derivatization agents like MTBSTFA. The detection of these substances in air samples suggests potential health impacts and environmental persistence (Cecinato et al., 2017) (Cecinato et al., 2017).
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup