Principaux documents
375934
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
≥95%, with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Synonyme(s) :
MTBSTFA + TBDMSCl, 99:1, N-méthyl-N-tert-butyldiméthylsilyltrifluoroacétamide, MTBSTFA + 1 % TBDMSCl, Mélange de silylation VI
5 ML
142,00 €
10 ML
258,00 €
10 X 1 ML
270,00 €
25 ML
476,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
142,00 €
10 ML
258,00 €
10 X 1 ML
270,00 €
25 ML
476,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18F3NOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.33
Beilstein:
3606546
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide avec 1 % de tert-butyldiméthylchlorosilane, ≥95%
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Contient
1% TBDMSCl
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Clé InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Le N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide avec 1 % de tert-butyldiméthylchlorosilane est couramment utilisé dans la préparation de N-tert-butyldiméthylsilyl éthanolamines suite à l'hydrolyse des moutardes azotées. Il est également utilisé dans l'O-silylation des N,O-diacylhydroxylamines.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Organometallics, 23, 2157-2161 (2004)
Tsubasa Nakajima et al.
Plant & cell physiology, 55(9), 1605-1612 (2014-06-28)
Cyanobacteria have flexible metabolic capability that enables them to adapt to various environments. To investigate their underlying metabolic regulation mechanisms, we performed an integrated analysis of metabolic flux using transcriptomic and metabolomic data of a cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803
P Canosa et al.
Journal of chromatography. A, 1072(1), 107-115 (2005-05-11)
A solid-phase microextraction (SPME) method for the determination of triclosan, methyl triclosan, 2,4-dichlorophenol and 2,3,4-trichlorophenol (considered as possible triclosan metabolites) in water samples was optimised. Analytes were first concentrated on a SPME fibre, directly exposed to the sample, and then
Xiaodong Huang et al.
Analytical chemistry, 80(1), 107-114 (2007-12-07)
This work describes an approach to differential metabolomics that involves stable isotope labeling for relative quantification as part of sample analysis by two-dimensional gas chromatography/mass spectrometry (GCxGC/MS). The polar metabolome in control and experimental samples was extracted and differentially derivatized
Claude Schummer et al.
Talanta, 77(4), 1473-1482 (2008-12-17)
In this study, MTBSTFA and BSTFA, which are among the preferred derivatization reagents for silylation were both tested on derivatization of six different groups of polar chemicals to get information about usefulness in terms of sensitivity and specificity of both
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs