Principaux documents
394882
Sigma-Aldrich
N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide
>97%
Synonyme(s) :
MTBSTFA
5 ML
177,00 €
10 X 1 ML
303,00 €
25 ML
418,00 €
100 ML
1 160,00 €
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
177,00 €
10 X 1 ML
303,00 €
25 ML
418,00 €
100 ML
1 160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.33
Beilstein:
3606546
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
derivatization grade
Niveau de qualité
Essai
>97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pb
172-175 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
Clé InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide est un réactif de silylation extrêmement réactif couramment employé pour silyler les acides carboxyliques, les alcools, les amines et les thiols. Il est également utilisé comme réactif de protection et de déprotection. [1]
Application
Le N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide (MTBSTFA) peut être utilisé :
  • comme agent de dérivatisation dans l'analyse par GC-MS de fluorènes hydroxylés et dans l'analyse par GC d'acides aminés. [2]
  • comme agent de silylation efficace pour différents alcools, thiols, phénols, acides carboxyliques, amines et amides.
  • pour fonctionnaliser des nanotubes de carbone multifeuillets (MWCNT) avec des groupements polaires.[3][4][5]
Le MTBSTFA serait beaucoup moins sensible à l'humidité que les autres réactifs de silylation utilisés pour une dérivation avant chromatographie gaz-liquide (GLC).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Evaluating MTBSTFA derivatization reagents for measuring naphthenic acids by gas chromatography-mass spectrometry
Rozlyn YF,et al.
Analytical Methods, 2, 765-770 (2010)
Silylation of multi-walled carbon nanotubes
Aizawa M, et al.
Chemical Physics Letters, 368(1-2), 121-124 (2003)
Determination of β-blockers and β-agonists using gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry-a comparative study of the derivatization step
Caban M, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(44), 8110-8122 (2011)
Two stage derivatization with N-(tert.-butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide (MTBSTFA) and N-methyl-bis-(trifluoroacetamide)(MBTFA) for the gas-chromatographic analysis of OH-, SH-and NH-compounds
Schoene K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 348(5-6), 364-370 (1994)
High-throughput analysis of selected urinary hydroxy polycyclic aromatic hydrocarbons by an innovative automated solid-phase microextraction
Stefano D,et al.
Molecules (Basel), 23, 1869-1869 (2018)
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf