Principaux documents
B-023
Supelco
BSTFA
with 1% TMCS, kit of 10 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Synonyme(s) :
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, BSTFA
10 X 1 ML
118,00 €
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 X 1 ML
118,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.40
Beilstein:
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
118,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
BSTFA (avec 1 % TMCS), kit of 10 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Conditionnement
kit of 10 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Clé InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Application
Le BSTFA (avec 1 % TMCS) peut servir d′agent de dérivatisation dans les applications suivantes 
  • Pour l′analyse des composés œstrogéniques dans les échantillons d′eau par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS).[1]
  • Pour la quantification de l′α-pyrrolidinovalérophénone (α-PVP) et de ses métabolites dans les échantillons d′urine par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS).[2]
Caractéristiques et avantages
  • Le BSTFA est très polyvalent, car il réagit avec de nombreux composés organiques polaires et remplace les hydrogènes actifs par un groupe −Si(CH3)3 (triméthylsilyle).
  • Il réagit plus rapidement et complètement que la BSA.
  • Le TMCS augmente la réactivité du BSTFA (ou des autres réactifs de silylation).
  • Les amides et de nombreuses amines secondaires et groupes hydroxyle à encombrement stérique, incomplètement dérivatisés par le BSTFA seul, peuvent être dérivatisés en ajoutant 1-20 % TMCS au BSTFA.
  • Il possède de bonnes propriétés de solvant et peut servir de réactif de silylation sans nécessiter l′ajout de solvants supplémentaires.
  • Le mélange est également très soluble dans la plupart des solvants de silylation couramment utilisés.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24.0 °C - closed cup
Determination of synthetic cathinone $\alpha$-pyrrolidinovalero-phenone and its metabolite in urine using solid-phase extraction and gas chromatography--mass spectrometry
Cheng WK, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 34(1), e8579-e8579 (2020)
Optimisation of derivatisation for the analysis of estrogenic compounds in water by solid-phase extraction gas chromatography--mass spectrometry
Zhang LZ, et al.
Analytica Chimica Acta, 577(1), 52-61 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf