Principaux documents
F-019
Supelco
(±)-2-Fluoroamphetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12FN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(C)CC1=CC=CC=C1F.Cl
InChI
1S/C9H12FN.ClH/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H
Clé InChI
RAKLYDJAHZCJMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Spiking Solution® is suitable for GC/MS or LC/MS testing applications involving 2-fluoroamphetamine in clinical toxicology, forensic analysis or urine drug testing. 2-Fluoroamphetamine, or 2-FA, is a stimulant and fluoro analog of amphetamine. Abuse of this club/designer drug has been reported throughout the US and Europe.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :