SML3140
GsMTx4 trifluoroacetate
≥85% (HPLC), powder, TRPC1 and TRPC6 inhibitor
Synonyme(s) :
1-amino-Cy5-glucose, Cyanine-based 1-amino-1-deoxy-β-glucose conjugate, Cy5-linked 1amino-glucose, GCLEFWWKCNPNDDKCCRPKLKCSKLFKLCNFSF-NH2 trifluoroacetate(Disulfide: 2-17, 9-23, 16-30), Gly-Cys-Leu-Glu-Phe-Trp-Trp-Lys-Cys-Asn-Pro-Asn-Asp-Asp-Lys-Cys-Cys-Arg-Pro-Lys-Leu-Lys-Cys-Ser-Lys-Leu-Phe-Lys-Leu-Cys-Asn-Phe-Ser-Phe-NH2 trifluoroacetate (Disulfide: 2-17, 9-23, 16-30), Grammostola Mechanotoxin #4 trifluoroacetate, GsMTx-4 trifluoroacetate, L-GsMTx trifluoroacetate
386,00 €
About This Item
386,00 €
Nom du produit
GsMTx4 trifluoroacetate, ≥85% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable