191434
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride, 4-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride, p-Nitrobenzylamine hydrochloride
121,00 €
About This Item
121,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
~265 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES
Cl.NCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
Clé InChI
SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable