Principaux documents
D-085
Supelco
Dexamethasone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
81,20 €
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
81,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H29FO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Clé InChI
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Dexamethasone is a potent glucocorticoid which acts as an anti-inflammatory and immunosuppressant for therapeutic treatments in many inflammatory and autoimmune conditions, oncology, and endocrine diseases such as Addison′s disease. Dexamethasone levels in serum or plasma are measured by LC-MS/MS for dexamethsaone suppression tests or monitoring dexamethsaone treatment regimens. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators and controls for dexamethasone testing methods by LC-MS/MS.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Shankar Swaminathan et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 998-1007 (2013-07-19)
Nanosponges (NS) were synthesized by crosslinking of beta cyclodextrins with diphenyl carbonate. It is a hyper-branched polymer with an ultra high encapsulation efficiency leading to formation of colloidal systems. Dexamethasone (DEX) on the other hand is a poorly soluble drug
N H Waldron et al.
British journal of anaesthesia, 110(2), 191-200 (2012-12-12)
The analgesic efficacy and adverse effects of a single perioperative dose of dexamethasone are unclear. We performed a systematic review to evaluate the impact of a single i.v. dose of dexamethasone on postoperative pain and explore adverse events associated with
Sara Bringhen et al.
Blood, 124(1), 63-69 (2014-05-24)
This multicenter, open-label phase 2 trial determined the safety and efficacy of carfilzomib, a novel and irreversible proteasome inhibitor, in combination with cyclophosphamide and dexamethasone (CCyd) in patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) ≥65 years of age or who
Alice Pham et al.
Obstetrics and gynecology, 120(6), 1451-1458 (2012-11-22)
To estimate the beneficial and harmful effects of dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in women undergoing laparoscopic gynecologic surgery. We searched the following bibliographic databases: MEDLINE (from 1946 to January 2012), Embase (from 1980 to 2012 week
Giada Bianchi et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(20), 2125-2132 (2014-06-04)
A previously healthy 62-year-old man presented to his primary care physician with a 3-month history of fatigue and unremitting back pain. Physical examination revealed mucosal pallor, point tenderness at T10-T12, and a normal neurologic examination with preserved lower extremity strength
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this formulation prepared for cell culture applications ?
    1 answer
    1. This product is not prepared for cell culture applications.
      Please see the following products below which are tested for cell culture use:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d4902
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2915