Principaux documents
D-061
Supelco
11-Deoxycortisol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
Description générale
A new calibration material suitable for multiple LC/MS applications in clinical and diagnostic testing and endocrinology. An immediate precursor to cortisol, 11-deoxycortisol, or cortodoxone, is measured in whole blood by LC-MS/MS for newborn screening of congenital adrenal hyperplasia (CAH) and in serum or plasma by LC-MS/MS for determination of several diseases including Cushing′s syndrome, pituitary tumor, and Addison′s disease.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
P Magnisali et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(19), 1565-1572 (2011-04-26)
Adrenal steroid profiling, including 17α-OH progesterone (17OHP), 11-deoxycortisol (S), Δ4-androstenedione (Δ4-A) and cortisol (F) in blood spots by tandem mass spectrometry, is used for newborn screening to detect congenital adrenal hyperplasia (CAH). Pre-analytical sample processing is critical for assay specificity
Peter Thomas et al.
Environmental science & technology, 43(11), 4175-4180 (2009-07-03)
Recent studies have shown that chronic hypoxia exposure impairs reproduction in fish by interfering with endocrine function, although the mechanisms of endocrine disruption remain unclear. The effects of chronic exposure (4 or 10 weeks) to hypoxia (dissolved oxygen, DO: 1.7
Brett C McWhinney et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(28), 2863-2869 (2010-09-21)
We describe an ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC MS/MS) method suitable for a routine laboratory to determine endogenous and exogenous glucocorticoids in plasma, plasma ultrafiltrate, urine and saliva in a single analytical run. After addition of a
A 2-year-old boy with a testicular mass. Diagnosis: testicular tumor of adrenogenital syndrome due to 11-beta-hydroxylase deficiency.
Tolga Unuvar et al.
Pediatric annals, 39(8), 471-474 (2010-08-14)
Gwen E Dressing et al.
Endocrinology, 151(12), 5916-5926 (2010-10-22)
Although there is substantial evidence that membrane progestin receptors (mPRs) perform a critical physiological role in meiotic maturation of fish oocytes, it is unknown whether they are also intermediaries in progestin signaling in the surrounding follicular cells. Here, we show
Articles
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.