Principaux documents
890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
25 MG
183,00 €
200 MG
378,00 €
500 MG
783,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
183,00 €
200 MG
378,00 €
500 MG
783,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H80NO4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
698.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (890890C-25mg)
25 mg/mL (890890C-1g)
25 mg/mL (890890C-200mg)
25 mg/mL (890890C-500mg)
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Clé InChI
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Application
18:1 TAP (DOTAP) has been used in the preparation of liposome-supported bilayers.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
18:1 TAP (DOTAP) is a cationic lipid structure, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery.[2] The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP(1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane).[3] 18:1 TAP (DOTAP) mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).[4]
Conditionnement
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (890890C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-500mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
J. Controlled Release, 168(2), 209-224 (2013)
Xuejuan Ma et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16304-16311 (2019-11-09)
Aggregation-induced emission (AIE) is a powerful method to produce fluorescence for a diverse range of applications. While most previous work induced aggregation by change of solvent, ionic strength, pH, or self-assembly, we herein explored adsorption-induced aggregation using 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidene bis(methanylylidene)) bis(3-hydroxybenzoic
Elias J Sayour et al.
Nano letters, 18(10), 6195-6206 (2018-09-28)
Translation of nanoparticles (NPs) into human clinical trials for patients with refractory cancers has lagged due to unknown biologic reactivities of novel NP designs. To overcome these limitations, simple well-characterized mRNA lipid-NPs have been developed as cancer immunotherapeutic vaccines. While