Principaux documents
850310C
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Synonyme(s) :
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
25 MG
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
183,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C49H83NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
782.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (850310C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Concentration
10 mg/mL (850310C-25mg)
Type de lipide
cationic lipids
headgroup modified lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains.[1] It is a pH-sensitive lipid.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.[2]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)