890898P
Avanti
DOTMA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-O-octadecenyl-3-trimethylammonium propane (chloride salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 2 × 100 mg (890898P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890898P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
cationic lipids
transfection
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
Clé InChI
LDGWQMRUWMSZIU-LQDDAWAPSA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques