Principaux documents
890850C
Avanti
18:1 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890850C
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-3-dimethylammonium-propane (DODAP)
25 MG
183,00 €
200 MG
378,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
183,00 €
200 MG
378,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H77NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
648.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (890850C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890850C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 890850C
Concentration
10 mg/mL (890850C-25mg)
25 mg/mL (890850C-200mg)
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Clé InChI
NYDLOCKCVISJKK-WRBBJXAJSA-N
Description générale
18:1 DAP is a cationic lipid. It is a pH sensitive transfection reagent, used for the preparation of cationic liposomes.[1]
Application
18:1 DAP is suitable :
  • as a component of lipid bilayers[2]
  • in the formulation of stable nucleic acid lipid vesicles[3]
  • in the preparation and physicochemical characterization of antisense oligodeoxyribonucleotide (ODN)-containing folate (FA)-targeted or non-targeted liposomes[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890850C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890850C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Transferrin-conjugated SNALPs encapsulating 2?-O-methylated miR-34a for the treatment of multiple myeloma
Scognamiglio I, et al.
BioMed Research International, 2014 (2014)
Preparation and in-vitro evaluation of an antisense-containing cationic liposome against non-small cell lung cancer: a comparative preparation study
Saffari M, et al.
Iranian Journal of Pharmaceutical Research : IJPR, 12, 3-3 (2013)
Nonequilibrium adhesion patterns at lipid bilayer junctions
Parthasarathy R, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(2), 649-657 (2004)
Qiang Cheng et al.
Nature nanotechnology, 15(4), 313-320 (2020-04-07)
CRISPR-Cas gene editing and messenger RNA-based protein replacement therapy hold tremendous potential to effectively treat disease-causing mutations with diverse cellular origin. However, it is currently impossible to rationally design nanoparticles that selectively target specific tissues. Here, we report a strategy