Principaux documents
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
25 MG
331,00 €
331,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
331,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H82BrNO5
Poids moléculaire :
773.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
331,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
Clé InChI
NNIFGWCTDFSLJC-JDVCJPALSA-M
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850549P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable