Principaux documents
791282P
Avanti
α-mycolic acid, keto cis
powder, Avanti Research - A Croda Brand 791282P
Synonyme(s) :
α-mycolic acid, keto cis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C86H168O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1266.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (791282P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 791282P
Type de lipide
bacterial lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
Mycolic acid is composed of 70-90 carbons, with the saturated α-chain made up of 24 carbons and meromycolate chains made up of 40-60 carbons. Nature or structure of mycolic acid facilitates the determination of fluidity and permeability of mycobacterial cell wall.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791282P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Mycolic acid structure determines the fluidity of the mycobacterial cell wall
Liu J, et al.
Test, 271(47), 29545-29551 (1996)