Principaux documents
83501
Sigma-Aldrich
Plasma Diagnostic Base, Bovine
835013
22,40 €
100 ML
43,50 €
1 L
385,00 €
10 L
2 470,00 €
22,40 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
835013
22,40 €
100 ML
43,50 €
1 L
385,00 €
10 L
2 470,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32011401
22,40 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Type
for cell culture
Durée de conservation
36 mo.
Stockage et stabilité
refrigerated
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable