441252
D-Pinitol
95%
Synonyme(s) :
3-O-Methyl-D-chiro-inositol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 60.0 to 70.0°, c = 1% in H2O
Pf
179-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
Clé InChI
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable