Principaux documents
791280P
Avanti
α-mycolic acid (C80)
powder
Synonyme(s) :
2-[14-(2-Eicosylcyclopropyl)tetradecyl]-β-hydroxy-α-tetracosylcyclopropanehexadecanoic acid
1 MG
429,00 €
429,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
429,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C80H156O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1166.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
429,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (791280P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bacterial lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791280P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC